Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ SRP
Diseñados para la ultralimpieza de muestras de pequeño volumen para el análisis de HPLC o GC. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ SRP son unidades de filtración de un solo uso con una membrana de PTFE resistente a productos químicos y salida Luer Slip macho. Disponibles en filtros con diámetro de 4, 15 y 25 mm con poros de 0.2 o 0.45 μm.
85.40€ - 1225.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Tipo de filtro | Hidrófoba |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10600692
|
Sartorius
17573----------Q |
15 mm | 0,2 μm | 500/paq. |
970.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10410063
|
Sartorius
17574----------K |
15 mm | 0,45 μm | 50/paq. |
154.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10087560
|
Sartorius
17574----------Q |
15 mm | 0,45 μm | 500/paq. |
1225.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10109470
|
Sartorius
17575----------K |
25 mm | 0,2 μm | 50/paq. |
176.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10363241
|
Sartorius
17576----------Q |
25 mm | 0,45 μm | 500/paq. |
1110.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10464451
|
Sartorius
17576----------K |
25 mm | 0,45 μm | 50/paq. |
176.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10382571
|
Sartorius
17820----------K |
4 mm | 0,45 μm | 50/paq. |
85.40€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10479701
|
Sartorius
17820----------Q |
4 mm | 0,45 μm | 500/paq. |
790.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10109420
|
Sartorius
17575----------Q |
25 mm | 0,2 μm | 500/paq. |
1110.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC.Los filtros de jeringa SRP Sartorius Minisart™ son unidades de filtración de un solo uso con una membrana de PTFE químicamente resistente y una salida de deslizamiento Luer macho.Disponible en filtros de 4, 15 y 25 mm de diámetro con poros de 0,2 o 0,45 µm.
Ultralimpieza sencilla, rápida y fiable- Incluye una membrana de PTFE hidrófoba sin revestimiento que es químicamente inerte
- Ideales para el filtrado de muestras de pequeño volumen que se van a utilizar en análisis de HPLC o GC
- Químicamente resistentes para compatibilidad con disolventes (acetona, dimetilformamida y DMSO) o líquidos acuosos agresivos
- Las unidades están casi libres de sustancias lixiviables y extraíbles, y filtran de manera fiable sin fugas
- Baja adsorción de analitos y máxima compatibilidad química
- Proporcionan una esterilización rápida con altos caudales a presiones de entrada bajas
- Las unidades completas de un solo uso están listas para usar y son fáciles de usar
- Entrada luer lock hembra con conectores de salida luer slip macho
- Calidad probada y 100 % probados durante la fabricación
- Opción estéril (óxido de etileno) disponible
Especificaciones
Sí | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Para la ultralimpieza simple, rápida y fiable de muestras de pequeño volumen para el análisis HPLC o GC. | |
Luer Lock hembra | |
4.5bar |
Hidrófoba | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Luer-Slip macho | |
Filtro de jeringa |