Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de precisión Practum™
Consistent readings with outstanding repeatability.
1790.00€ - 2450.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | Mini USB |
---|---|
Tipo de pantalla | Pantalla gráfica en color |
Legibilidad | 1 mg |
Formato | Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight |
Incluye | Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de uso |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13552990
|
Sartorius
PRACTUM213-1S |
210 g | 213 | 3 s |
1790.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13542990
|
Sartorius
PRACTUM313-1S |
310 g | 313 | 3 s |
2040.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16333086
|
Sartorius
PRACTUM513-1S |
510 g | 513 | 1 s |
2450.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Innovador diseño de carcasa y resistente celda de pesaje para facilitar el pesaje. Una conectividad excepcional al transferir los resultados a una hoja de cálculo de Microsoft Excel o una impresora YDP40.
- Pague solo por lo que realmente necesita
- Obtenga resultados profesionales con un instrumento de pesaje de primer nivel
- Lecturas coherentes con una repetibilidad sobresaliente y protección de sobrecarga, para disfrutar de muchos años de fiabilidad
- El bloqueo supervisor evita cambios accidentales en la configuración
- Transfiera datos desde su balanza a una impresora o a un ordenador de forma rápida y fácil con la tecnología Plug & Play
- Cortavientos resistente y ergonómico que soporta rigurosas rutinas de pesaje de varios usuarios
- El instrumento se puede desmontar completamente para una limpieza cómoda
Especificaciones
- Nivel de control: indicador de nivel de vidrio con burbuja de aire para el centrado
- Unidades de pesaje: g, tc, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, kt, tol, bat, MS, N
- Protección contra manipulación: bloqueo supervisor
- Selección de idioma: inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington o sujeción con cable o cadena
- Pesaje por debajo: sí
- Salida: Mini-USB
- Potencia: de 100 a 240 V (universal)
Aplicaciones
Pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables
Especificaciones
Mini USB | |
1 mg | |
Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de uso | |
Oro, aluminio fundido a presión, plástico ABS | |
50°F a 86°F | |
Balanza de precisión | |
8,5 in | |
12 cm | |
8,2 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
4,9 kg | |
100/240 V |
Pantalla gráfica en color | |
Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight | |
Manual | |
1 mg | |
10°C a 30°C | |
2 años | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14 in | |
10,8 lb | |
100/240 V 2 w | |
2 W |