Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de carga superior Practum™
Lecturas uniformes con una excelente repetibilidad
Marca: Sartorius PRACTUM2102-1S
1770.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Includes: Adaptador de corriente universal, cubierta en uso, guía de aplicación
Descripción
Lecturas uniformes con una excelente repetibilidad
Diseño de carcasa innovador y célula de peso resistente para mayor sencillez. Excelente conectividad al transferir resultados a la hoja de cálculo de Microsoft™ Excel™ o a la impresora YDP40.
- Pague solo por lo que realmente necesita
- Obtenga resultados profesionales con una balanza de primer nivel
- Lecturas coherentes con una repetibilidad sobresaliente y protección de sobrecarga, para disfrutar de muchos años de fiabilidad
- El bloqueo del supervisor evita cambios no intencionados en los ajustes
- Transfiera datos de la balanza a la impresora o al ordenador e forma rápida y sencilla con la tecnología plug&play
- La resistente protección contra turbulencias de aire soporta rigurosas rutinas de pesaje, por parte de múltiples usuarios
- Se puede desmontar completamente para una limpieza cómoda
Especificaciones
- Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
- Unidades de peso: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
- Selección de idioma: Inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: Bloqueo Kensington o sujeción con cable o cadena
- Pesar por debajo de: Sí
- Salida: Mini-USB
- Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones
Pesaje, densidad, porcentaje, control de peso, retención de picos, recuento, condiciones inestables
Especificaciones
DAkkS | |
2,1 kg | |
0.01 g | |
Adaptador de corriente universal, cubierta de uso | |
Plusmn;0,03 g | |
2102 | |
3 seg. | |
10°C a 30°C | |
2 años | |
21,5 cm | |
12,6 in. | |
14,1 in. | |
6,8 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 w | |
50/60 Hz |
Mini USB | |
Pantalla gráfica en color | |
Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight | |
Manual | |
Oro, metal fundido a presión, acero inoxidable | |
0.01 g | |
50°F a 86°F | |
Balanza de precisión | |
8,5 in. | |
18 cm | |
32 cm | |
36 cm | |
3,1 kg | |
100/240 V | |
0.2 A |