Learn More
Sartorius Cabezales de presión para Vivaspin™ 20 y Vivacell™ 70, 100, 250
Tienda Sartorius ProductosDescripción
Vivaspin™ 20 es una unidad de ultrafiltración con membrana doble única para la concentración de muestras con alta flexibilidad de procesos: centrifugación o centrifugación de unidades presurizadas, así como filtración de presión en modo de soporte fijo de sobremesa.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Vivaspin™ 20 |
| Tipo | Cabezal de presión |