Learn More
Sartorius Papel de impresora
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11338963 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Impresora YDP20-0CE
Impresora matricial YDP06
Longitud (imperial):
550 pulg
1944 in
Longitud (métrico):
1397 cm
4937,76 cm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Longitud (imperial) Longitud (métrico) unitSize
11338963 Impresora matricial YDP06 550 pulg 1397 cm cada uno
10663182 Impresora YDP20-0CE 1944 in 4937,76 cm 5 PCS
2 options
Código de producto. 11338963
Marca: Sartorius 6906920
Papel para varias impresoras Sartorius.
Papel para usar con impresoras de balanzas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Impresora matricial YDP06
Longitud (imperial) 550 pulg
Longitud (métrico) 1397 cm
Tipo Papel de impresora