Learn More
Sartorius Papel de impresora
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4235253 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Impresora YDP20-0CE
Impresora matricial YDP06
Longitud (imperial):
550 pulg
1944 in
Longitud (métrico):
1397 cm
4937,76 cm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
Código de producto. 10663182
Marca: Sartorius 6906937
Edge
Papel para varias impresoras Sartorius.
Papel para usar con impresoras de balanzas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Impresora YDP20-0CE
Longitud (imperial) 1944 in
Longitud (métrico) 4937,76 cm
Tipo Papel de impresora