Learn More
Sartorius Impresoras para balanzas de pesaje de precisión y analíticas Secura™, Quintix™ y Practum™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
:
Impresora de laboratorio estándar
Descripción
Impresoras de laboratorio estándar y GLP
Impresora de laboratorio estándar: YDP40
- Transfiera fácilmente las medidas de peso al papel
- Impresora térmica con resolución de 203 x 203 ppp
- Para balanzas de laboratorio Secura, Quintix y Practum
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Balanza de laboratorio Secura, Quintix y Practum |
| Requisitos eléctricos | Monofásico de 240 V/50 Hz/10 amp |
| Tipo | Impresora térmica estándar |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction