Learn More
Sartorius Balanzas Semi-Micro Quintix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15506310 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
40 g, 60 g
Modelo:
Quintix 125D
Quintix 65
Legibilidad:
0,01 mg
0,01; 0,01; 0,1 mg
Repetibilidad:
0,02 mg, 0,04 mg
0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15506310
Marca: Sartorius QUINTIX125D1S
Ofrece cuatro intervalos de pesaje diferentes para satisfacer las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de pesaje de 5 dígitos.
Ofrece cuatro intervalos de pesaje diferentes para satisfacer las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de pesaje de 5 dígitos.
  • Incorpora tecnología avanzada de pesaje mecánico y electrónico
  • isoCAL: el ajuste interno automático se puede programar a intervalos concretos o con cambios en la temperatura ambiente
  • SQmin: la referencia de muestra mínima se puede programar y ver en la balanza
  • Protección contra sobrecarga
  • Conecte la balanza a un ordenador por USB y transfiera resultados al instante
  • Los resultados de pesaje se pueden imprimir en cuestión de segundos de conformidad con GLP/GMP
  • Menor tamaño y pantalla de control frontal con sistema de refrigeración integrado
  • Eficiente y fácil para vitrinas de gases e instalaciones de sobremesa
  • Bandejas de acero inoxidable extraíbles
  • Célula de peso monolítica de bloque único para un rendimiento y repetibilidad óptimos
  • Pantalla táctil sencilla para una navegación sencilla (sin manual)
  • Puertas de vidrio desmontables y cámara de tiro completa
  • La placa base contorneada proteger contra derrames y se puede retirar y limpiar fácilmente
  • Especificaciones de alta capacidad para acomodar vasos de precipitados grandes y contenedores de tara
Especificaciones:
  • Desviación de sensibilidad entre 10 grados C y 30 grados C: ±1 ppm/K
  • Cambio de temperatura isoCAL: 1.5k
  • Intervalo tiempo isoCAL: 4 horas
  • Actualización de la pantalla: 0,2mm/0,4mm
  • Diámetro de la bandeja de pesaje: 80 (90 opcional)
  • Altura de la cámara de pesaje: 218 mm
  • Dimensiones (F x An x Al): 37,6 x 21,4 x 31,6cm (14,8 x 8,4 x 12,4 pulg)
  • Peso neto: aprox. 7,8 kg
Balanza Semi-Micro Modelo 125D Quintix:
  • Capacidad de pesaje: 40 g, 60 g, 120 g
  • Legibilidad: 0,01mg, 0,01mg, 0,1mg
  • Repetibilidad: 0,02mg, 0,04mg, 0,07mg
  • Linealidad: 0,1mg, 0,1mg, 0,2mg
  • Tiempo de estabilización: 6, 6, 2 s
Balanza Semi-Micro Modelo 65D Quintix:
  • Capacidad de pesaje: 40 g, 60 g
  • Legibilidad: 0,01mg, 0,01mg
  • Repetibilidad: 0,02mg, 0,04mg
  • Linealidad: 0,1mg, 0,1mg
  • Tiempo de estabilización: 6 6 s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración isoCAL (ajuste interno automático)
Capacidad 40 g, 60 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Legibilidad 0,01; 0,01; 0,1 mg
Formato Semi-Micro
Modelo Quintix 125D
Repetibilidad 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
Tiempo de estabilización 6/6/2 s
Tipo Balanza semimicro
Anchura (imperial) 8,4 in
Anchura (métrico) 214 mm
Altura (imperial) 12,4 in
Altura de la cámara (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 316 mm
Altura de la cámara (métrico) 218 mm
Fondo (imperial) 14,8 in
Fondo (métrico) 376 mm
Legal for Trade Class I