Learn More
Sartorius Kit de microbiología escolar
Material didáctico perfecto para la formación en microbiología y protección medioambiental en las escuelas y otros centros educativos
Marca: Sartorius 24002
Detalles adicionales : Peso : 9.56000kg
Includes: Manual, caja de aluminio, pinzas pequeñas de acero inoxidable, sistema de filtración para muestras, sistemas de filtración para agua esterilizada, asa de siembra, medios de cultivo (caldo de nutrientes), juegos de almohadillas de nutrientes Wort, juegos de almohadillas de nutrientes estándar, juegos de almohadillas de nutrientes Endo El sistema de filtración incluye un dispositivo, una válvula de 3 vías, un adaptador, una jeringa y un filtro de fibra de vidrio. El sistema de filtración incluye un soporte de filtro, una jeringa y un filtro de membrana.
Descripción
Todo el equipo necesario para las pruebas microbiológicas se encuentra en una caja de aluminio resistente.
- Siete experimentos fáciles de entender
- Diseño compacto y robusto
- Portátil para mayor comodidad
El manual incluido en la caja proporciona instrucciones generales y descripciones detalladas de los métodos para los experimentos.
Temas:
- Detección de microorganismos en el agua, el aire y el suelo
- Efectos de los antibióticos
- Detección de levaduras en sustratos de la naturaleza
- Producción de gas mediante fermentación alcohólica
- Crecimiento bacteriano a diferentes temperaturas
Especificaciones
Kit de microbiología escolar | |
Material didáctico perfecto para la formación en microbiología y protección medioambiental en las escuelas y otros centros educativos | |
Manual, caja de aluminio, pinzas pequeñas de acero inoxidable, sistema de filtración para muestras, sistemas de filtración para agua esterilizada, asa de siembra, medios de cultivo (caldo de nutrientes), juegos de almohadillas de nutrientes Wort, juegos de almohadillas de nutrientes estándar, juegos de almohadillas de nutrientes Endo; el sistema de filtración incluye un dispositivo, una válvula de 3 vías, un adaptador, una jeringa y un filtro de fibra de vidrio; el sistema de filtración incluye un soporte de filtro, una jeringa y un filtro de membrana |