Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de carga superior Secura™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Modelo:
1102
2102
5102
Capacidad:
1,1 kg
2,1 kg
5,1 kg
Legibilidad:
10 mg
Tiempo de estabilización:
1,5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación
- Pesaje sin riesgo: Bloqueo de transferencia de datos a una impresora o un equipo ante errores de funcionamiento más comunes
- Control de nivel – una función de monitorización de nivel optoelectrónica, mensajes de alarma y soporte interactivo para el usuario
- La SQmin programada en la balanza permite la monitorización activa del rango de pesaje USP
- IsoCAL™ proporciona una función de calibración y ajuste interna totalmente automática y motorizada con un nivel de acción configurable
- Cal Audit Trail emite documentación trazable de todas las calibraciones y datos de ajuste dentro de la balanza
- Impresiones de conformidad con GLP con los sellos de fecha y hora adecuados, con la impresora YDP30 GLP de Sartorius
- La protección con contraseña prohíbe los cambios no autorizados de la configuración de pesaje
- El innovador diseño de la carcasa permite una limpieza sencilla para obtener resultados exhaustivos
- Protección circular contra turbulencias optimizada y control de nivel para trabajar en entornos de flujo de aire laminar
Especificaciones
- Calibración: calibración interna IsoCal; también ofrece externa
- Nivel de seguridad: Configurable en tres niveles
- Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Indicador de estabilidad: Sí
- Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
- Modelos verificados: Sí
- Selección de idioma: Inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
- Salida: Mini-USB
- Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones
Aplicaciones estándar: pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BPL, BPF |
| Tipo de conexión | Mini USB |
| Capacidad | 1,1 kg |
| Tipo de pantalla | Pantalla gráfica en color |
| Legibilidad | 10 mg |
| Formato | Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight |
| Incluye | Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de aplicación, tapa antipolvo para balanzas analíticas y anillo protector contra corrientes de aire para balanzas de 0,1 mg. |
| Nivelado | Automático |
| Linealidad | 20 mg |
| Material | Diamante, aluminio fundido a presión, plástico ABS |
| Mostrar más |