Learn More
Sartorius Placas Petri estériles
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
- Desechables
- Tipo 143
- Envasado: autoestéril
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Flat |
| Desechables | Desechables |
| Forma | Circular |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Advanced TC |
| Tipo | Petri Dish Set |
| Envase | Autoestéril |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |