Learn More
Sartorius Placas Petri estériles
Código de producto. 10720403 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. 10720403
Marca: Sartorius 1431190N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seleccione placas de 60 mm o 90 mm de diámetro Placas de Petri estériles y desechables
  • Desechables
  • Tipo 143
  • Envasado: autoestéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Desechables
Esterilidad Estéril
Tipo Petri Dish
Envase Autoestéril
Diámetro (métrico) 90 mm