Learn More
Sartorius Concentradores de centrífuga Vivaspin™ 100; 100 PES
Ultrafiltración de presión
Marca: Sartorius VC1012
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Para la concentración de muestras de hasta 98 ml
- Se puede utilizar en una centrífuga o para la filtración a presión
- Combina la facilidad de uso de los dispositivos centrífugos con la flexibilidad y el control proporcionados por las celdas de ultrafiltración presurizadas
- De fácil montaje
- No requiere conexiones de tubos ni mecanismos de agitación
- Se puede adaptar a la disponibilidad del equipo o a las preferencias específicas del usuario
- Para mayor comodidad, las unidades se centrifugan simplemente en una centrífuga de gran capacidad (soportes que aceptan frascos de 250 ml)
- Para un mejor control de procesos, se puede combinar la presión del gas con una agitación orbital suave
- Para lograr la máxima facilidad de uso con los requisitos mínimos de equipo, el dispositivo se presuriza y, a continuación, se deja sobre una mesa o en un refrigerador
- El concentrador cuenta con una membrana vertical que minimiza la contaminación, mientras que el punto muerto incorporado de 350 μl evitará que se seque la concentración.
Características:
- Facilidad de uso
- Membrana de PES de flujo alto
- Membrana vertical doble para una concentración ultrarrápida
- Alta recuperación de retentato (90 %)
- Flexibilidad total del proceso
- Compatible con rotores basculantes
Specifica
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
De 20 a 98 ml | |
10 paq. |
Ultrafiltración centrífuga | |
5000 Da | |
No estéril |