Learn More
Sartorius Kit de purificación y concentración Vivapure™ LentiSELECT500
Purificación rápida de hasta 3 x 109 partículas víricas
Marca: Sartorius VS-LVPQ500
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Vivapure™ LentiSELECT 500 es ideal para la purificación de lentIvirus pseudotipados VSV-G de hasta 500 ml de cultivo celular y contiene todos los reactivos y dispositivos necesarios para purificar hasta 2-5 veces 109 partículas infecciosas.
Todo el procedimiento de purificación es simplemente operado por una bomba de laboratorio, que minimiza el tiempo de puesta en marcha. A diferencia de los métodos convencionales de purificación como la ultracentrifugación, Vivapure LentiSELECT 500 ofrece una solución rápida y sencilla para purificar los lentivirus pseudotipados VSV-G, lo que hace que los costosos equipos de purificación como las ultracentrífugas sean redundantes.
Normalmente, para un vector de rendimiento normal, un cultivo celular de 500 ml purificado mediante este método producirá hasta 2–5 × 109 de partículas infecciosas en 1 ml (volumen total de 1 ml).
- Rapidez
- No tóxico
- Mejor pureza que la granulación por ultracentrifugación
- Práctico
- Rentable
Especificaciones
500 ml de lentivirus |