Learn More
Sartorius Concentradores de centrífuga Vivaspin™ 2: Membrana de PES
Combina alta velocidad con excelente recuperación de retención para la concentración de soluciones muy diluidas. Los concentradores de centrífuga Sartorius Vivaspin™ 2: Las membranas de PES incluyen dos membranas verticales, áreas de superficie interna pequeñas y cámaras de canal delgado. Disponibles en una amplia gama de MWCO y cantidades de envases.
Marca: Sartorius VS0221
Descripción
Combina alta velocidad con una recuperación superior de retentato para concentrar soluciones muy diluidas. Concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 2: La membrana de PES presenta membranas verticales gemelas, pequeñas áreas de superficie interna y cámaras de canal delgado. Disponible en una gama de MWCO y cantidades de embalaje.
Los concentradores Vivaspin son dispositivos de ultrafiltración desechables para concentrar muestras biológicas. Vivaspin 2 está diseñado para su uso con muestras de 500 μl a 2 ml en rotores que aceptan tubos de centrífuga de 15 ml. El diseño exclusivo proporciona concentraciones de alta velocidad para soluciones incluso cargadas de partículas y recuperación de concentrado casi total.Membranas verticales dobles y diseño óptimo para una concentración rápida y segura
- Diseño de membrana vertical doble patentado para velocidades de procesamiento ultrarrápidas
- En un solo centrifugado, los volúmenes de solución de hasta 4 ml se pueden concentrar hasta 30 veces en un tiempo de 5 a 30 minutos
- La cámara de filtración de canal delgado minimiza la contaminación de la membrana y aumenta la velocidad de filtración
- El bolsillo de tope muerto integrado en el fondo elimina el riesgo de la filtración de la muestra a la sequedad
- Las membranas de PES de flujo alto presentan una unión de proteínas muy baja y baja extraíbles
- Superficie interna baja y área de membrana para obtener recuperaciones superiores de soluciones muy diluidas
- Dos métodos para la recuperación fácil del concentrado:
- Pipetee directamente el concentrado desde el bolsillo del tope muerto el concentrador
- Invierta el giro del concentrado en el tapón de recuperación, que puede sellarse para su almacenamiento
- Ambos métodos proporcionan una recuperación casi total del concentrado superior al 90 %
- Graduación de volumen para una fácil monitorización del volumen de concentrado y 8 µl volumen sin salida
- Compatibilidad universal con rotores basculantes o rotores de ángulo fijo aptos para tubos para centrífuga de 15 ml
Especificaciones
Sí | |
30 kDa | |
Aplicaciones de concentración, desalinización y tampón | |
Rotor basculante 4,000 x g rotor de ángulo fijo: 9,000 x g (3 - 50 kDa MWCO); 12.000 x g (100 kDa+ MWCO) |
|
2 ml (rotor de ángulo fijo); 3 ml (rotor basculante) | |
17,8 mm |
PES | |
1,3 cm2 | |
Policarbonato | |
25/paq. | |
126 mm |