Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 500
Proporciona un procedimiento sencillo de un solo paso. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 500 son dispositivos de ultrafiltración desechables para la concentración de muestras biológicas con volúmenes de inicio de hasta 500 μl. Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
Marca: Sartorius VS0111
142.84 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21930" para aplicar la oferta.
Descripción
Proporciona un sencillo procedimiento de concentración en un solo paso.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 500 son dispositivos de ultrafiltración desechables para la concentración de muestras biológicas con volúmenes iniciales de hasta 500 μl.Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
- El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la membrana el ensuciamiento de la membrana y proporciona concentraciones de alta velocidad
- Las recuperaciones concentradas de >90 % pueden alcanzarse en menos de 30 minutos
- El bolsillo de punto muerto evita la concentración a la sequedad para una concentración segura de la muestra
- Compatibilidad universal con rotores: Se puede utilizar en rotores de ángulo fijo que acepten tubos para centrífuga de 2,2 ml
- Membranas de PES de flujo alto para una concentración ultrarrápida
- Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
- Carcasa transparente con graduación de volumen para facilitar la lectura/monitorización
Especificaciones
Sí | |
5 kDa | |
Policarbonato | |
Concentrador centrífugo | |
50 mm |
PES | |
64,5m m2 | |
25/paq. | |
500 μl |