Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 500
Código de producto. 10174281 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
5 de cada: 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K Da
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
100/paq.
100/paquete
25/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. 10174281
Marca: Sartorius VS0162
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un procedimiento sencillo de un solo paso. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 500 son dispositivos de ultrafiltración desechables para la concentración de muestras biológicas con volúmenes de inicio de hasta 500 μl. Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
Proporciona un sencillo procedimiento de concentración en un solo paso.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 500 son dispositivos de ultrafiltración desechables para la concentración de muestras biológicas con volúmenes iniciales de hasta 500 μl.Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
  • El diseño patentado de membrana vertical y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones a altas velocidades
  • Las recuperaciones de concentrados de > 90 % se pueden alcanzar en menos de 30 minutos
  • La cámara de punto muerto evita la sequedad de la concentración para una concentración de muestras segura
  • Compatibilidad universal con rotores: se pueden utilizar en rotores de ángulo fijo que aceptan tubos de centrífuga de 2.2 ml
  • Membranas de PES de alto flujo para una concentración muy rápida
  • Recuperación de concentrado cómoda mediante pipeteo
  • Carcasa transparente con graduación de volumen para una fácil lectura/supervisión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material (membrana) PES
MWCO 1000 kDa
Volumen de muestra 500 mL
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 64,5m m2
Material de la carcasa Policarbonato
Cantidad 100/paquete
Volumen (métrico) 500 μl
Longitud (métrico) 50mm