Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 6
Obtenga una rápida concentración de muestras y una alta recuperación. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 6 son los únicos dispositivos de su tamaño que pueden procesar muestras de 6 ml. Incluyen dos membranas verticales y cámaras de punto muerto integradas. Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
Marca: Sartorius VS0621
237.99 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
Desarrollado para ofrecer mayor flexibilidad de volumen y rendimiento- Los tubos compactos pueden procesar hasta un impresionante volumen inicial de 6 ml
- Ideal para la concentración de anticuerpos, proteínas, nanopartículas y muestras de virus
- Compatibilidad de rotor universal:
- Usar en el cubo oscilante o rotores de ángulo fijo; acepta tubos de ensayo estándar de fondo cónico de 15 ml
- Ofrece membranas de PES de alta calidad y alto rendimiento
- El diseño de membrana vertical doble provoca una velocidad de filtración sin igual y 100 veces más de concentración
- El bolsillo de punto muerto evita la concentración a la sequedad para una concentración segura de la muestra
- Recuperación casi completa del concentrado de más del 90 %
- El volumen restante es fácil de ver con las graduaciones impresas y la carcasa transparente
- La cámara de punto muerto modificad simplifica aún más la recuperación directa de la pipeta del concentrado final
Especificaciones
Single-use | |
Centrifuge | |
30 kDa | |
Non-sterile | |
Policarbonato | |
6 mL |
Ultrafiltration | |
PES | |
6 mL | |
2,58 cm2 | |
25/paq. | |
122 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
250600337 | Certificado de calidad | 11/03/2025 | VS0621 |
250600527 | Certificado de calidad | 08/03/2025 | VS0621 |
244300507 | Certificado de calidad | 12/12/2024 | VS0621 |
241600787 | Certificado de calidad | 12/10/2024 | VS0621 |
241600787 | Certificado de análisis | 03/10/2024 | VS0621 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 92%