Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 6
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Paquete de inicio: 5 de cada: 5000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Descripción
Desarrollado para ofrecer mayor flexibilidad de volumen y rendimiento
- Los tubos compactos pueden procesar hasta un impresionante volumen inicial de 6 ml
- Ideal para la concentración de anticuerpos, proteínas, nanopartículas y muestras de virus
- Compatibilidad de rotor universal:
- Usar en el cubo oscilante o rotores de ángulo fijo; acepta tubos de ensayo estándar de fondo cónico de 15 ml
- Ofrece membranas de PES de alta calidad y alto rendimiento
- El diseño de membrana vertical doble provoca una velocidad de filtración sin igual y 100 veces más de concentración
- El bolsillo de punto muerto evita la concentración a la sequedad para una concentración segura de la muestra
- Recuperación casi completa del concentrado de más del 90 %
- El volumen restante es fácil de ver con las graduaciones impresas y la carcasa transparente
- La cámara de punto muerto modificad simplifica aún más la recuperación directa de la pipeta del concentrado final
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | Ultrafiltration |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifuge |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Volumen de muestra | 6 mL |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Área de filtración | 2,58 cm2 |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Cantidad | 25/paq. |
| Mostrar más |