Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 6
Obtenga una rápida concentración de muestras y una alta recuperación. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 6 son los únicos dispositivos de su tamaño que pueden procesar muestras de 6 ml. Incluyen dos membranas verticales y cámaras de punto muerto integradas. Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
Marca:  Sartorius VS0672
712.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21930" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10449512
  • 1005.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Desarrollado para ofrecer mayor flexibilidad de volumen y rendimiento
  • Los tubos compactos pueden procesar hasta un impresionante volumen inicial de 6 ml
  • Ideal para la concentración de anticuerpos, proteínas, nanopartículas y muestras de virus
  • Compatibilidad de rotor universal:
    • Usar en el cubo oscilante o rotores de ángulo fijo; acepta tubos de ensayo estándar de fondo cónico de 15 ml
Concentración rápida, segura y fácil
  • Ofrece membranas de PES de alta calidad y alto rendimiento
  • El diseño de membrana vertical doble provoca una velocidad de filtración sin igual y 100 veces más de concentración
  • El bolsillo de punto muerto evita la concentración a la sequedad para una concentración segura de la muestra
  • Recuperación casi completa del concentrado de más del 90 %
  • El volumen restante es fácil de ver con las graduaciones impresas y la carcasa transparente
  • La cámara de punto muerto modificad simplifica aún más la recuperación directa de la pipeta del concentrado final
Especificaciones
Especificaciones
Poliestersulfona (PES)
0,2 μm
Policarbonato
6 mL
0.2um
2,58 cm2
100/paq.
122 mm