Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 6
BIOPHARMA
Código de producto. 10777461 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Paquete de inicio: 5 de cada: 5000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. 10777461
Marca: Sartorius VS0661
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una rápida concentración de muestras y una alta recuperación. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 6 son los únicos dispositivos de su tamaño que pueden procesar muestras de 6 ml. Incluyen dos membranas verticales y cámaras de punto muerto integradas. Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
Desarrollado para ofrecer mayor flexibilidad de volumen y rendimiento
  • Los tubos compactos pueden procesar hasta un impresionante volumen inicial de 6 ml
  • Ideal para la concentración de anticuerpos, proteínas, nanopartículas y muestras de virus
  • Compatibilidad de rotor universal:
    • Usar en el cubo oscilante o rotores de ángulo fijo; acepta tubos de ensayo estándar de fondo cónico de 15 ml
Concentración rápida, segura y fácil
  • Ofrece membranas de PES de alta calidad y alto rendimiento
  • El diseño de membrana vertical doble provoca una velocidad de filtración sin igual y 100 veces más de concentración
  • El bolsillo de punto muerto evita la concentración a la sequedad para una concentración segura de la muestra
  • Recuperación casi completa del concentrado de más del 90 %
  • El volumen restante es fácil de ver con las graduaciones impresas y la carcasa transparente
  • La cámara de punto muerto modificad simplifica aún más la recuperación directa de la pipeta del concentrado final
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Single-use
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Centrifuge
Material (membrana) PES
MWCO 1000 kDa
Volumen de muestra 6 mL
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 2,58 cm2
Material de la carcasa Policarbonato
Cantidad 25/paq.
Volumen (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 122 mm