Learn More
Sartorius Concentradores centrifugos de PES Vivaspin™ Turbo 15
Combina membranas gemelas de flujo alto con un diseño interior elegante para un rendimiento superior. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 ofrecen una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrado prácticamente completa. Disponible en una gama MWCO en paquetes de 12 o en cómodos paquetes de 48.
Marca: Sartorius VS15T11
165.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Combina membranas gemelas de flujo alto con un diseño interior elegante para un rendimiento superior.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 ofrecen una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrado prácticamente completa.Disponible en una gama MWCO en paquetes de 12 o en cómodos paquetes de 48.
Dos membranas verticales con un diseño interior elegante que consiguen una concentración ultrarrápida- En un solo paso, las soluciones de 15 ml se pueden concentrar hasta 150x en 10–30 minutos
- Membranas de PES grandes y de alto flujo que ofrecen una unión a proteínas ultra-baja y bajos niveles de extraíbles
- Presión de filtración alta y constante que permite un flujo cruzado óptimo para minimizar el ensuciamiento de la membrana
- El bolsillo angular, que facilita el pipeteado, proporciona una fácil recuperación del retenido de más del 95 %
- Elimina el riesgo de filtración de muestras hasta la sequedad
- Carcasa de poliestireno inerte estable con alta compatibilidad química (pH 1–14)
- Tecnología de unión UV para una transición suave entre la membrana y. vivienda
- Graduación de volumen para una fácil monitorización del volumen de concentrado y 100 µl volumen sin salida
- Procesa volúmenes de muestras de hasta 15 ml en rotores de vasos basculantes (11 ml en rotores de ángulo fijo)
- Diseñadas para rotores con capacidad para tubos cónicos Falcon de 50 ml:
- Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 cestillos BUC 5, adaptadores
- Rotor de ángulo fijo de 25° Beckman TA-10.250 con adaptadores 356966
- Multifuge 3 S-R con rotor 75006445, cestillos 75006441, adaptadores
Especificaciones
Single-use | |
Centrifuge | |
5 kDa | |
Non-sterile | |
Aplicaciones de intercambio de tampones, concentración o desalinización | |
4.000 x g | |
Centrifugal Concentrator | |
11,8 cm |
Ultrafiltration | |
PES | |
15 mL | |
7,2 cm2 | |
Poliestireno | |
12/paq. | |
11 ml (rotor de ángulo fijo); 15 ml (rotor basculante) | |
27 mm |