Learn More
Sartorius Concentradores centrifugos de PES Vivaspin™ Turbo 15
BIOPHARMA
Combina membranas gemelas de flujo alto con un diseño interior elegante para un rendimiento superior. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 ofrecen una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrado prácticamente completa. Disponible en una gama MWCO en paquetes de 12 o en cómodos paquetes de 48.
Marca:  Sartorius VS15T22
605.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12693465
  • 850.00€ / paquete de 48
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Combina membranas gemelas de flujo alto con un diseño interior elegante para un rendimiento superior.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 ofrecen una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrado prácticamente completa.Disponible en una gama MWCO en paquetes de 12 o en cómodos paquetes de 48.
Dos membranas verticales con un diseño interior elegante que consiguen una concentración ultrarrápida
  • En un solo paso, las soluciones de 15 ml se pueden concentrar hasta 150x en 10–30 minutos
  • Membranas de PES grandes y de alto flujo que ofrecen una unión a proteínas ultra-baja y bajos niveles de extraíbles
  • Presión de filtración alta y constante que permite un flujo cruzado óptimo para minimizar el ensuciamiento de la membrana
Diseñado para obtener la máxima comodidad, seguridad y recuperación de muestras
  • El bolsillo angular, que facilita el pipeteado, proporciona una fácil recuperación del retenido de más del 95 %
  • Elimina el riesgo de filtración de muestras hasta la sequedad
  • Carcasa de poliestireno inerte estable con alta compatibilidad química (pH 1–14)
  • Tecnología de unión UV para una transición suave entre la membrana y. vivienda
  • Graduación de volumen para una fácil monitorización del volumen de concentrado y 100 μl volumen sin salida
Compatibilidad universal para rotores que acepten tubos con fondo cónico de 50 ml
  • Procesa volúmenes de muestras de hasta 15 ml en rotores de vasos basculantes (11 ml en rotores de ángulo fijo)
  • Diseñadas para rotores con capacidad para tubos cónicos Falcon de 50 ml:
    • Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 cestillos BUC 5, adaptadores
    • Rotor de ángulo fijo Beckman TA-10.250 25° con adaptadores 356966
    • Multifuge 3 S-R con rotor 75006445, cestillos 75006441, adaptadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Single-use
Centrifuge
30 kDa
Non-sterile
Aplicaciones de intercambio de tampones, concentración o desalinización
4.000 x g
Centrifugal Concentrator
11,8 cm
Ultrafiltration
PES
15 mL
7,2 cm2
Poliestireno
48/paquete
11 ml (rotor de ángulo fijo); 15 ml (rotor basculante)
27 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Concentradores centrifugos de PES Vivaspin™ Turbo 15 > 30.000 MWCO; 48/paq.