Learn More
Sartorius Concentradores centrifugos de PES Vivaspin™ Turbo 15
Combina membranas gemelas de flujo alto con un diseño interior elegante para un rendimiento superior. Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 ofrecen una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrado prácticamente completa. Disponible en una gama MWCO en paquetes de 12 o en cómodos paquetes de 48.
Marca: Sartorius VS15T01
Descripción
Combina membranas gemelas de flujo alto con un diseño interior elegante para un rendimiento superior.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 ofrecen una concentración ultrarrápida y una recuperación de concentrado prácticamente completa.Disponible en una gama MWCO en paquetes de 12 o en cómodos paquetes de 48.
Dos membranas verticales con un diseño interior elegante que consiguen una concentración ultrarrápida- En un solo paso, las soluciones de 15 ml se pueden concentrar hasta 150x en 10–30 minutos
- Membranas de PES grandes y de alto flujo que ofrecen una unión a proteínas ultra-baja y bajos niveles de extraíbles
- Presión de filtración alta y constante que permite un flujo cruzado óptimo para minimizar el ensuciamiento de la membrana
- El bolsillo angular, que facilita el pipeteado, proporciona una fácil recuperación del retenido de más del 95 %
- Elimina el riesgo de filtración de muestras hasta la sequedad
- Carcasa de poliestireno inerte estable con alta compatibilidad química (pH 1–14)
- Tecnología de unión UV para una transición suave entre la membrana y. vivienda
- Graduación de volumen para una fácil monitorización del volumen de concentrado y 100 µl volumen sin salida
- Procesa volúmenes de muestras de hasta 15 ml en rotores de vasos basculantes (11 ml en rotores de ángulo fijo)
- Diseñadas para rotores con capacidad para tubos cónicos Falcon de 50 ml:
- Beckman Allegra 25R con rotor basculante TS-5.1-500 cestillos BUC 5, adaptadores
- Rotor de ángulo fijo de 25° Beckman TA-10.250 con adaptadores 356966
- Multifuge 3 S-R con rotor 75006445, cestillos 75006441, adaptadores
Especificaciones
Single-use | |
Centrifuge | |
10 kDa | |
Non-sterile | |
Aplicaciones de intercambio de tampones, concentración o desalinización | |
4.000 x g | |
Centrifugal Concentrator | |
11,8 cm |
Ultrafiltration | |
PES | |
15 mL | |
7,2 cm2 | |
Poliestireno | |
12/paq. | |
11 ml (rotor de ángulo fijo); 15 ml (rotor basculante) | |
27 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
250400727 | Certificado de calidad | 15/03/2025 | VS15T01 |
245000457 | Certificado de calidad | 01/02/2025 | VS15T01 |
241500127 | Certificado de calidad | 02/11/2024 | VS15T01 |
241100097 | Certificado de calidad | 19/10/2024 | VS15T01 |
240200237 | Certificado de calidad | 18/07/2024 | VS15T01 |