Learn More
Solución saturada de cloruro de potasio, Reagecon™ Código de producto.: 11746388
Solución saturada de cloruro de potasio, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11746388 Tienda Reagecon Productos
250 ml
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Código de producto. 11746388
Marca: Reagecon 90510
Edge
Ayuda a garantizar que los electrodos tienen tiempos de respuesta rápidos y consiguen resultados precisos. La solución saturada de cloruro de potasio, Reagecon™ es una solución concentrada de electrólitos que se utiliza para almacenar electrodos de pH y redox cuando no se están usando.
Los electrodos de vidrio deben mantenerse húmedos. Si un electrodo se seca durante su almacenamiento, es necesario llevar a cabo un procedimiento de regeneración para restaurar la capa de vidrio hidratada y la unión de referencia, de modo que el electrodo vuelva a funcionar. Llenar el tapón/tubo de almacenamiento con una solución de cloruro de potasio mantiene el electrodo hidratado para maximizar su rendimiento y prolongar su vida útil.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Forma física Líquido
Cantidad 250 ml
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.5513g/mol
Olor Odorless
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteEFS424L1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/04/2025 Catalog Number90510
Número de loteEFS422H1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog Number90510
Número de loteEFS422H1 (1) Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2022 Catalog Number90510
Número de lote1425564 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/03/2025 Catalog Number90510
Número de lote1415501 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/01/2025 Catalog Number90510
Título del producto
Solución saturada de cloruro de potasio, Reagecon™ >