Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
24
2 placas pocillos poco profundos
36
48
72
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Configure Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors with Savant DNA SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares fáciles de utilizar con orificios de diferentes tamaños para acomodar muestras de diversos volúmenes. Estos rotores no precisan ningún tipo de accesorio adicional y se encajan directamente en el concentrador.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 36 microtubos de 1,5 ml |
| Tipo | Rotor para concentrador |
| Para utilizar con (equipo) | DNA130 |
| Admite | 36 |
| Sistema de rotor | Tradicional |
| Volumen (métrico) | 1,5 mL |