Learn More
Thermo Scientific™ Kits SPD131 SpeedVac
Los kits Thermo Scientific™ SPD131 SpeedVac ofrecen resistencia al ácido trifluoroacético, al dimetilsulfóxido y a otros disolventes utilizados en aplicaciones de química combinatoria.
Especificaciones
Peso con embalaje (imperial) | 350 lb |
---|---|
Peso con embalaje (métrico) | 159 kg |
Longitud (imperial) | 82 pulg |
Altura (imperial) | 34 pulg |
Altura (métrico) | 864mm |
Descripción
Los kits Thermo Scientific™ SPD131 SpeedVac ofrecen resistencia al ácido trifluoroacético, al dimetilsulfóxido y a otros disolventes utilizados en aplicaciones de química combinatoria.
Nuestros kits SpeedVac contienen todos los componentes necesarios bajo un número de modelo.
- Profunda cámara estándar de aluminio revestido de Teflon™
- Cubierta con cierre de seguridad
- La cubierta de seguridad de vidrio radiante mejora el tiempo de secado aplicando calor infrarrojo radiante a las muestras
- Fontanería y tubería de teflón
- Colector de dos válvulas con válvula de descarga automática incorporada
- Pantalla de tiempo/temperatura que incorpora interruptores de membrana
- Ciclo de tiempo/vacío
- Tiempos de secado variables de 35°C a 80°C en incrementos de cinco grados
- Ejecución sincronizada manual/automática
- El modo de punto final termina el ciclo cuando se alcanza el nivel de vacío preajustado
- Vacuómetro e indicación de vacío incorporados
- Lámparas radiantes dentro de la cámara
- Tapa térmica para procesar disolventes de alto punto de ebullición (dimetilsulfóxido, dimetilformamida )
- Toma de vapor y tubería más anchas para mejorar el rendimiento del vapor reduciendo los tiempos de secado
- Nivel de vacío ajustable para impedir la ebullición intermitente de mezclas de disolventes complicadas y optimizar los tiempos de secado
Disolvente y combinaciones de disolventes - SPD131DDA P1
- Ácido acético
- Hidróxido amónico
- Ácido fórmico
- Ácido hidroclórico
- Ácido trifluoroacético
- Metileno cloruro y ácido trifluoroacético
- Acetona y ácido clorhídrico
- Metileno cloruro y metanol
- Dimetilsulfóxido y metanol
- Dimetilsulfóxido
- Dimetilformamida
- Tolueno
- Concentrador SpeedVac, Biología molecular básica
- Trampa de vapor refrigerada
- Bomba de vacío
- Kit de trampa química
- Cartucho desechable
- Kit de tubos y racores
- Matraz de condensación de vidrio
- Aceite de lubricación de bomba de vacío
- Fluido transmisor térmico CryoCool (1 l)
SPD131DDA P1
- Extracciones de fase sólida
- Secado de extracciones de lípidos
- Fracciones de cromatografía flash
- Soluciones de desdoblamiento de síntesis en fase sólida como hidrolizados de proteínas y evaporación de sólidos de síntesis
- Gestión de compuestos
- Evaporación de disolventes de disolución
Especificaciones
350 lb | |
82 pulg | |
864mm | |
813 mm | |
2083 x 813 x 864 mm (82 x 32 x 34 pulg) |
159 kg | |
34 pulg | |
2083mm | |
32 pulg |