Learn More
Thermo Scientific™ Sistema concentrador de vacío integrado Savant™ SpeedVac™ DNA 130
Código de producto. p-7115388 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15819206
Marca: Thermo Scientific™ DNA130230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo y dinero gracias a estos kits de concentradores. Todo lo que necesita para un secado rápido y una concentración de productos pequeños volúmenes de muestra
El concentrador Thermo Scientific™ Savant SpeedVac™ DNA130, diseñado para una concentración rápida y eficaz de aplicaciones de ADN y ARN, es un concentrador de vacío integrado y compacto. El concentrador de vacío SpeedVac™ DNA130 permite preparar las muestras de forma sencilla y eficaz.
  • Diseño compacto y de fácil uso: la unidad de sobremesa integrada más pequeña ahorra espacio en la mesa de laboratorio.
  • La cámara con revestimiento de PTFE resistente a la corrosión ofrece años de servicio
  • La bomba de vacío, sin aceite, incorporada, proporciona un funcionamiento libre de mantenimiento
  • Incluye un rotor con capacidad para 36 tubos de 1,5 a 2,0 ml (RD36)
Características de funcionamiento:
  • Rendimiento constante: el diseño garantiza tiempos de secado uniformes y resultados reproducibles
  • Interfaz de fácil uso
  • Tres programas definidos por el usuario que se pueden modificar y guardar
  • Punto de ajuste de temperatura: ambiente, de 35 °C a 65 °C en incrementos de 5 °C.
  • Ajuste del tiempo de calentamiento: de 1 min a 9 h y 59 min, y continuo
  • Ajuste del tiempo de funcionamiento: de 1 min a 9 h y 59 min
  • Alarma sonora para alertar al usuario cuando se completa la operación
Protección de muestras
  • Secado a temperatura ambiente o con calor muy reducido para no desnaturalizar las muestras
  • La bomba de diafragma sin aceite proporciona una transición suave, sin sacudidas, desde la atmósfera hasta el ajuste límite de vacío
Características de seguridad
  • La cámara revestida de PTFE resulta fácil de limpiar y es resistente a los productos químicos
  • La tapa con cierre y el indicador de cierre de la tapa, garantizan la seguridad del usuario durante su funcionamiento
  • Mecanismo de soporte de tapa para asegurar la tapa mientras se‘abre, lo que permite al usuario tener ambas manos libres para su funcionamiento
  • La unidad y la bomba están prácticamente exentas de mantenimiento
  • Trampa de poste externa para neutralizar los vapores de hidróxido de amonio
  • Trampas y cartuchos de productos químicos opcionales para atrapar productos químicos radiactivos para minimizar el riesgo asociado a la manipulación de vapores y productos químicos peligrosos.
Disolventes y combinaciones de disolventes:
  • Agua
  • Tampones de PCR (acuosos)
  • Etanol y agua
  • Hidróxido de amonio (precisará una trampa de poste de amoníaco y un accesorio de solución neutralizante)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE
Admite Admite 36 tubos de 1,5 ml, 72 tubos de 0,5 ml y 2 placas de micropocillos
Incluye Rotor RD36 (36 tubos de 1,5-2,0 ml)
Vacío máx. <10 torr (13 mbar, 1,3 KPa)
Peso con embalaje (imperial) 105 lb
Peso con embalaje (métrico) 48 kg
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente (de 17 °C a 32 °C) a 65 °C
Material de la cámara Aluminio con revestimiento de PTFE
Descripción Sistema concentrador de vacío SpeedVac DNA130
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Amperaje 6 A
Tipo de tapón Schuko CEE 7-7
Peso (imperial) 86 lb
Peso (métrico) 39 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29 x 64 x 31 cm (11,5 x 25 x 12 pulg)