Learn More
Thermo Scientific™ Concentradores de vacío Savant™ SpeedVac™ de capacidad media para aplicaciones de química combinatoria
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
SpeedVac SDP140DDA es un concentrador de vacío de capacidad media que se puede utilizar con una amplia variedad de disolventes y ofrece resistencia a TFA, DSMO y otros disolventes agresivos utilizados en aplicaciones de química combinatoria. Para facilitar el pedido, puede solicitarlo en kits.
Características de SPD140DDA:
- Todos los productos incluidos en el SPD130DLX, más:
- Lámparas radiantes dentro de la cámara
- Tapa calentada para procesar puntos de ebullición altos (DMSO,DMF)
- Temporizadores independientes para calor y ejecución
- Alarma sonora que avisa al usuario cuando la operación finaliza.
- Vacuómetro e indicación de vacío incorporados
- Toma de vapor y tubería más anchas para mejorar el rendimiento del vapor reduciendo los tiempos de secado
- Nivel de vacío ajustable para impedir la ebullición intermitente de mezclas de disolventes complicadas y optimizar los tiempos de secado
- Trampa de frío - 5 °C diseñada específicamente para atrapar disolventes con punto de ebullición alto
Disolventes y combinaciones de disolventes para el kit SPD140 P1
- Ácido acético
- Hidróxido amónico
- Ácido fórmico
- Ácido hidroclórico
- Ácido trifluoroacético
- Metileno cloruro y ácido trifluoroacético
- Acetona y ácido clorhídrico
- Metileno cloruro y metanol
- Dimetilsulfóxido y metanol
Combinaciones de disolventes para el kit SPD140 P2
- Dimetilsulfóxido
- Dimetilformamida
- tolueno
SPD140 P1 incluye:
- Concentrador de vacío SpeedVac™ resistente al ácido
- Trampa de vapor refrigerada a temperatura ultrabaja de - 104 °C
- Bomba de 4 cabezas de etilenotetrafluoretileno/perfluoroalcoxialcano sin aceite
- Rotor para 40 tubos de vidrio de 1,5 a 2,0 ml (RH40-11)
- Frasco de condensación de vidrio
- Kit de tubos y racores
- Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
SPD140 P2 incluye:
- Concentrador de vacío SpeedVac™ resistente al ácido
- Fuente de vacío universal a - 50 °C
- 24 viales de 1 dram (15 x 45 mm) 4 ml, rotor para viales de dram (RH24-15)
- Trampa química
- Kit de tubos y racores
- Cartucho desechable
- Frasco de condensación de vidrio
- Aceite de lubricación de bomba de vacío
- Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
Los kits SPD140 P1 y P2 se recomiendan para:
- Extracciones de fase sólida
- Secado de extracciones de lípidos
- Fracciones de cromatografía flash
- Soluciones de desdoblamiento de síntesis en fase sólida como hidrolizados de proteínas y evaporación de sólidos de síntesis
- Gestión de compuestos
- Evaporación de disolventes de disolución Los rotores están disponibles para una amplia variedad de aplicaciones y en diferentes formatos de muestra. Compruebe la lista de rotores.
Aplicaciones típicas de SPD140DDA:
Requiere:
- Secado de extracción de lípidos
- Fracciones de cromatografía flash
- Química combinatoria
- Soluciones de desdoblamiento de síntesis en fase sólida como hidrolizados de proteínas y evaporación de sólidos de síntesis
- Eliminación de etil acetato de muestras para ensayo CAT (cloranfenicol acetil-transferasa)
- Metabolitos de fármacos en extractos de fase sólida
- Elución de disolventes de analitos para evaporación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones | Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses.Marcado CE |
| Tipo | DDA de capacidad media |
| Descripción | Concentrador de vacío SpeedVac SPD140DDA |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |