Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Medium Capacity Concentrators for Combinatorial Chemistry Applications
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador de vacío modular Thermo Scientific™ SpeedVac. Aprobados para química combinatoria, estos concentradores incorporan una pantalla de usuario programable e intuitiva para mejorar la usabilidad.
11155.50€ - 36481.50€
Especificaciones
Certificaciones | Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses.Marcado CE |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956171
|
Thermo Scientific™
SPD130DLX-230 |
Concentrador de vacío SpeedVac SPD130DLX | 230 V/50 Hz |
11155.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15966171
|
Thermo Scientific™
SPD130P1-230 |
Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD130 | 230 V/50 Hz |
36481.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador de vacío modular Thermo Scientific™ SpeedVac. Aprobados para química combinatoria, estos concentradores incorporan una pantalla de usuario programable e intuitiva para mejorar la usabilidad.
SPD130DLX is large capacity vacuum concentrators used with a wide variety of solvents and offer resistance to TFA, DSMO and other aggressive solvents used in combinatorial chemistry applications. For ease of ordering, you can order this in kits.
SPD130DLX Features:
- Deep aluminum standard PTFE-coated chamber
- Safety cover lock
- Lid stay mechanism
- Radiant glass safety cover improves drying time by applying radiant IR heat to samples (SPD130DLX)
- PTFE plumbing and tubing
- Two valve manifold with built-in automatic bleeder valve
- Time/temperature display incorporating membrane touch pad switches
- Three preset programs by application and three user defined programs available
- Variable drying times from 35° to 80°C in five degree increments
- Manual/auto timed run
Solvents and Solvent Combinations:
- Acetone
- Chloroform
- Ethyl acetate
- Hexane
- Methylene chloride
SPD 130DLX P1 Includes:
- SpeedVac Concentrator
- -105°C, Ultra-Low Temperature Refrigerated Vapor Trap
- OFP400 Oil-Free ETFE/PFA 4-Headed Pump
- 64 × 1.5mL Rotor (RH64-11)
- Digital Vacuum Gauge
- Chemical Trap Kit for use with disposable Cartridge
- Tubing and Fitting Kit including 4” of clear thick walled vacuum tubing
- Glass Condensation Flask
- CryoCool™ Heat Transfer Fluid (1L)
Especificaciones
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses.Marcado CE |