Learn More
Thermo Scientific™ Serie de trampas de vapor refrigeradas Savant™ SpeedVac™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Condensa y elimina una amplia variedad de vapores de disolventes que pueden contaminar y deteriorar el aceite de la bomba de vacío con las trampas de vapor refrigeradas (RVT) Thermo Scientific™ Savant™. La RVT recupera de forma segura el disolvente y reduce las emisiones de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente.
Los disolventes se eliminan de las muestras durante la evaporación al vacío con un concentrador SpeedVac™ y, a continuación, se recogen en una trampa de vapor refrigerada (RVT) sin CFC. Los vapores de disolventes pasan a un matraz de condensación de vidrio y se condensan en sus paredes. Esto evita que los vapores lleguen y dañen potencialmente la bomba de vacío sellada con aceite.
- Su enfriamiento rápido minimiza el tiempo de espera
- Frasco de vidrio fácil de extraer para cambios rápidos de disolvente
- Veloz enfriamiento a la temperatura de funcionamiento
- El matraz de condensación de vidrio fácil de usar permite recoger el líquido en una jarra independiente que facilita el desagüe
- El sistema de refrigeración hermético ahorra los refrigerantes consumibles, como hielo seco y acetona
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE |
| Descripción | Trampa de frío de vapor refrigerada RVT450 |
| Tipo | Trampa de vapor refrigerada |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |