Learn More
Thermo Scientific™ Kits y concentrador de vacío Savant™ SpeedVac™ SPD120
Código de producto. 15946171 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Concentrador de vacío SpeedVac SPD120
Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD120
Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD120
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Requisitos eléctricos unitSize
15946171 Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD120 230 V/50 Hz cada uno
15926171 Concentrador de vacío SpeedVac SPD120 230 V/50 Hz cada uno
15936171 Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD120
230 V/50 Hz cada uno
3 options
Código de producto. 15946171
Marca: Thermo Scientific™ SPD120P2230
Obtain the necessary components for molecular biology applications with Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 vacuum concentrator and kits.
These modular vacuum concentrators provide flexibility for your benchtop space. They are ideal for evaporation of non-aggressive organics. Choose from one of 2 kits available: SPD120P1 SpeedVac kit for standard evaporation or SPD120 P2 SpeedVac™ kit for lyophilization. All SpeedVac kits contain all the necessary components under one model number.
Descripción
Diseño compacto:
  • Válvula de purga automática para arranque/parada sin supervisión
  • Indicador de parámetros digital para una selección fácil y reproducible
  • Tres programas definidos por el usuario que se pueden modificar y guardar
  • Temporizadores independientes para calefacción y funcionamiento y alarma sonora cuando finaliza el ciclo
  • Cámara revestida de PTFE con resistencia química superior y fácil limpieza
  • Combínelo con la correspondiente trampa de frío, bomba de vacío o trampa química para obtener un sistema de concentración/secado completo
Características del producto:
  • Aplicaciones de biología molecular básicas con mayor capacidad para microplacas
  • Visualización y programación sencillas
  • Seis programas disponibles
  • Modelo de evaporación mejorada, compatible con materia orgánica
  • Cubierta de vidrio radiante para acelerar la evaporación y reducir el tiempo de secado
  • El modo de punto final de vacío termina el ciclo cuando se alcanza el nivel de vacío preestablecido
  • Pantalla digital de vacío, temperatura y sección de tiempo
  • La tapa de seguridad y el indicador de bloqueo de la tapa garantizan la seguridad del usuario durante el funcionamiento
El kit SpeedVac SPD120 P1 incluye:
  • Concentrador SpeedVac
  • Sistema de vacío universal (UVS450) con bomba de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada de - 50 °C
  • Matraz de condensación de vidrio (GCF400)
  • Rotor de 40 x 1,5 ml (RH40-11)
  • Paquete de tubería con 3,66 m (12’) de tubo de vacío de pared gruesa, cuchilla, abrazaderas y racores, válvula de descarga manual BV130 e instrucciones
  • Fluido de transferencia térmica CryoCool (1 l)
El kit SpeedVac SPD120 P2 incluye:
  • Concentrador SpeedVac, biología molecular básica
  • Trampa de vapor refrigerada a temperatura ultrabaja de - 105 ºC
  • Bomba de alto vacío VPL120
  • Rotor de 40 x 1,5 ml (RH40-11)
  • Paquete de tubería universal (TKF100)
  • Vacuómetro digital
  • Kit de trampa química para utilizar con cartucho desechable
  • Cartucho desechable con indicador de calor para atrapar ácidos y vapor de agua
  • Matraz de condensación de vidrio
  • Aceite de lubricación de bomba de vacío
  • Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
Disolventes y combinaciones de disolventes
  • Acetonitrilo
  • Etanol
  • Isopropanol
  • Metanol
  • Agua
  • Acetonitrilo y agua
  • Etanol y agua
  • Metanol y agua
  • Hidróxido amónico
Aplicaciones típicas:
  •  Secado de biomoléculas en fracciones de HPLC
  • Evaporación de disolventes de purificación
  • Secado de extractos de productos naturales en ensayos con fármacos
  • Liofilización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE
Descripción Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD120
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Modular SPD120P2 Savant Speed Vac kit, medium capa
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Octamethyltrisiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxane, Dodecamethylpentasiloxane,Decamethyltetrasilox