Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300 : Large Capacity Vacuum Concentrator and Kits
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
Marca:  Thermo Scientific™ SPD300DDA-230
30780.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936181
  • 34873.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Evaporate strong acids, bases and aggressive organic solvents with the Thermo Scientific™ SpeedVac Modular Vacuum Concentrators. Approved for combinatorial chemistry, these concentrators incorporate an intuitive programmable user display for enhanced usability.
  • Para ácidos fuertes y bases utilizadas en química combinatoria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE
Aluminio
35°C a 85°C
Concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA
SPD300
230 V/50 Hz
Certificados
Ver productos accesorios