Learn More
Tocris Bioscience™ SB 205607 dihydrobromide
Selective, high affinity non-peptide δ1 agonist
Marca: Tocris Bioscience™ 0921/10
276.22 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The first described non-peptide δ1 opioid receptor agonist with very high affinity and selectivity for the δ1 subtype (Ki values are 1.12, 2320 and 1790 nM at δ1, μ and κ receptors respectively).Especificaciones
>97% | |
10 mg | |
506.28 |
TAN 67 | |
SB 205607 dihydrobromide | |
SB 205607 dihydrobromide |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido