Learn More
SB 265610, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Descripción
Potent CXCR2 antagonist that inhibits CINC-1-mediated but not C5a-mediated Ca2+ mobilization (IC50 values are 3.4 and 6800 nM respectively). Inhibits CINC-induced chemotaxis and attenuates neutrophil accumulation in inflammatory lung injury in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | SB 265610 |
Cantidad | 1 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.16 |
Porcentaje de pureza | >98% |