Learn More
SB 431542, Tocris Bioscience™
Potent, selective inhibitor of TGF-βRI, ALK4 and ALK7
187.90€ - 1654.47€
Especificaciones
CAS | 301836-41-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C22H16N4O3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.39 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18799876
|
Tocris
1614/1 |
1 mg |
187.90€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18795776
|
Tocris
1614/10 |
10 mg |
389.84€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18064922
|
Tocris Bioscience™
1614/50 |
50 mg |
1654.47€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
SB 431542 is a potent and selective inhibitor of the transforming growth factor-β (TGF-β) type I receptor/ALK5 (IC50 = 94 nM), and its relatives ALK4 and ALK7. Suppresses TGF-β-induced proliferation of human osteosarcoma cells. Replaces SOX2 in reprogramming of fibroblasts into iPSCs. Stimulates proliferation, differentiation and sheet formation of ESC-derived endothelial cells. Inhibits TGF-β-induced EMT, migration, invasion and VEGF secretion in several human cancer cell lines.
SB 431542 synthesized to cGMP guidelines also available.
For more information about how SB 431542 may be used, see our protocols: 3D Culture of Lung Alveolar Cells, Differentiation of Hematopoietic Progenitors from hPSCs, Generating Midbrain Dopaminergic Neurons from hPSCs, Generating Vascular Organoids, Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs .
Especificaciones
301836-41-9 | |
C22H16N4O3 | |
384.39 |