Learn More
STEMCELL Technologies SB431542 (Hydrate)
Código de producto. 17170042
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
Código de producto. 17170042
Marca: STEMCELL Technologies 72234
Activin/BMP/TGFβ pathway inhibitor; Inhibits ALK4, ALK5, and ALK7
  • SB431542 is a selective and potent inhibitor of the TGF-β/Activin/NODAL pathway that inhibits ALK5 (IC50 = 94 nM), ALK4 (IC50 = 140 nM), and ALK7 by competing for the ATP binding site
  • It does not inhibit the BMP type I receptors ALK2, ALK3, and ALK6
  • This product is supplied as the hydrate form of the molecule
Especificaciones
CAS 301836-41-9
Sinónimo SB-431542
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C22H16N4O3
Pureza ≥98%
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.