Learn More
Cole-Parmer™ SC-200 Series Sample Concentrators
Quickly concentrate multiple samples in a block at once.
1440.00€
Especificaciones
Modelo SC-200
Para utilizar con (equipo) Dri-Block™ Inserts
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
17986082
Ver documentos
Cole-Parmer™
36620-42
For Tubes
1440.00€
1 unidad
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17996082
Ver documentos
Cole-Parmer™
36620-43
For 96-Well Plates
1440.00€
1 unidad
Fecha estimada de envío: 21-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Variable needle position suits various Dri-Block™ inserts
  • Small size makes it ideal for use under a fume hood
  • Needles, block, and block heater sold separately
  • Concentrator blows an inert gas over the surface of your samples via stainless steel needles (not included).
  • Blown gas in combination with the heat from the heater produce ideal conditions for fast efficient evaporation.
  • Insert needles into a silicone membrane in any configuration.
  • Fully adjustable gas reservoir provides accurate height control.
  • Maximum vertical traveling distance is 32 cm.
  • Maximum gas usage is 15 L/min.
  • Order PTFE-coated needles for use with corrosive samples.
Especificaciones
Especificaciones
SC-200
Dri-Block™ Inserts
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cole-Parmer™ SC-200 Series Sample Concentrators