Learn More
Tocris Bioscience™ SC 26196
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18075742
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18075742 50 mg 50 miligramos
18074002 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 18075742
Marca: Tocris Bioscience™ 4189/50
Selective fatty acid desaturase 2 inhibitor
Selective fatty acid desaturase 2 (FADS2, also known as Δ6 desaturase) inhibitor (IC50 = 0.2 μM in vitro). Displays selectivity over FADS1 and stearoly-CoA 9-desaturase (Δ5 desaturase and SCD-1/Δ9 desaturase, respectively) (IC50 values are >200 μM in vitro). Exhibits anti-inflammatory properties in a mouse edema model. Eliminates CSCs from ovarian cancer cell lines and inhibits sphere formation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 218136-59-5
Fórmula molecular C27H29N5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC 26196
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.55
Pureza >98%
Peso molecular 423.564