Learn More
SC 79, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001615
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Akt activator
Activator of Akt; binds to the pleckstrin homology domain of Akt. Enhances Akt phosphorylation by upstream protein kinases; also enables cytosolic activation of Akt. Shown to suppress excitotoxicity-induced neuronal death in vitro and in vivo. Exhibits brain penetrance.
CAS 305834-79-1
Fórmula molecular C17H17ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 364.782
Clave InChI DXVKFBGVVRSOLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-6-chloro-alpha-cyano-3-ethoxycarbonyl-4h-1-benzopyran-4-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-6-chloro-4-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl-4h-chromene-3-carboxylate, 2-amino-6-chloro-?-cyano-3-ethoxycarbonyl-4h-1-benzopyran-4-acetic acid ethyl ester, alpha-cyano-2-amino-3-ethoxycarbonyl-6-chloro-4h-1-benzopyran-4-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2810830
Nombre IUPAC ethyl 2-amino-6-chloro-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(OC2=C(C1C(C#N)C(=O)OCC)C=C(C=C2)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SC 79
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.78
Porcentaje de pureza >99%