missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SC144, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
SC144 is a first-in-class, orally active gp130 (IL6-beta) inhibitor. SC144 binds gp130, induces gp130 phosphorylation (S782) and deglycosylation, abrogates Stat3 phosphorylation and nuclear translocation, and further inhibits the expression of downstream target genes. SC144 shows potent inhibition of gp130 ligand-triggered signaling. SC144 induces apoptosis in human ovarian cancer cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SC144 |
| CAS | 895158-95-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H11FN6O |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 16.67 mg/mL (51.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC=CN=C1)NNC2=NC3=C(N4C2=CC=C4)C=CC(F)=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 322.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.3 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido