Learn More
Brady™ Soporte para Unitag de nailon 6 Scafftag
Unitag™ is designed for the identification and qualification of lifting equipment, industrial plant, valves and calibration equipment, as well as a variety of other applications.
Marca: Brady™ 806787
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
- Soportes de Unitag
- 20 soportes Unitag, 20 tiras de acero inoxidable (150 mm), 1 bolígrafo
- Identificación y cualificación de equipos de elevación, plantas industriales, válvulas y equipos de calibración
Especificaciones
Soporte de Unitag | |
Nailon | |
No lo utilice | |
20 soportes Unitag, 20 tiras de acero inoxidable (150mm), 1 bolígrafo | |
-4°F to +176°F | |
0,5 mm |
Rojo sobre blanco | |
50 mm | |
Identificación y cualificación de equipos de elevación, plantas industriales, válvulas y equipos de calibración, así como de una variedad de otras aplicaciones | |
1 unidad | |
De−20 ° a +80 °C |