Learn More
Brady™ Kit de etiqueta de escalera de inserto de polipropileno con soporte de policarbonato Scafftag
Laddertag™ is a complete ladder safety management system.
Marca: Brady™ 806711
Detalles adicionales : Peso : 0.35100kg
Descripción
- Kit de etiqueta de escalera
- 10 soportes para Laddertag, 10 insertos para Laddertag, 1 bolígrafo
Especificaciones
Kit de etiqueta de escalera | |
Policarbonato | |
8.27 in. | |
10 soportes para Laddertag, 10 insertos para Laddertag, 1 bolígrafo | |
0,5 mm | |
55 mm |
Rojo sobre blanco | |
Las normativas exigen que las escaleras se revisen por si presentan daños, fallos o desgaste antes de su uso por parte de un usuario autorizado | |
210 mm | |
1 unidad | |
2.17 in. |