Learn More
Slice™ Escalpelo con hoja reemplazable
Click to view available options
Color:
Negro/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Hoja incluida: filo recto, punta redondeada (10518), que no es magnética, sin chispas, no conductiva, químicamente inerte, esterilizable en autoclave y sin óxido
- Mango ligeramente ponderado, equilibrado para una mayor estabilidad
- Compatible con todas las hojas craft Slice™.
- El filo Finger-friendly™ permanece afilado hasta 11 veces más
- Reduce las lesiones y los costes
- Hoja segura hasta 1600 grados Celsius
- La hoja químicamente inerte nunca se oxida
- Cambio de hoja sin herramienta
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de mango | Hoja fija; mango plano delgado (4,1 mm de grosor) |
| Tipo de producto | Bisturí, cuchilla de precisión |
| Longitud (imperial) | 5,51 in |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Material | GFN, acero al carbono, polipropileno y óxido de circonio |
| Color | Negro/Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | 1 hoja cerámica de punta redondeada y filo recto |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (imperial) | 0,23 oz |
| Mostrar más |