Learn More
2,4-pentanedionato de escandio(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11410760
2,4-pentanedionato de escandio(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410760
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11410760
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044448.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699012-88-9
Fórmula molecular C15H21O6Sc
Peso molecular (g/mol) 342.28
Número MDL MFCD00064715
Clave InChI NYPXMGRKLWIPFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris 4-hydroxypent-3-en-2-one hydrate scandium
PubChem CID 119030428
Nombre IUPAC (Z)-4-oxopent-2-en-2-olato;escandio(3+);hidrato
SMILES [Sc+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) 2, 4-pentanedionate hydrate
Punto de fusión 174°C to 186°C
Color Incolora
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.26 (Anhydrous)
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX20J003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2024 Catalog Number044448.03,044448.06
Número de loteZ13H061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number044448.03,044448.06
Número de loteU29A019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044448.03,044448.06
Número de loteE05Q35 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044448.03,044448.06
Número de loteG22N18 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044448.03,044448.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,4-pentanedionato de escandio(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals >