Learn More
Cloruro de escandio(III) hexahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11316268
Cloruro de escandio(III) hexahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316268
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11316268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011218.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Scandium(III) chloride hexahydrate, which is freely soluble in water is used as a source for producing metallic scandium by electrolysis. It finds use in halide lamps, optical fibers, electronic ceramics and lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20662-14-0
Fórmula molecular Cl3H12O6Sc
Peso molecular (g/mol) 259.40
Número MDL MFCD00149852
Clave InChI FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC scandium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) chloride hexahydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,8392
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.41 (151.32 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ27K045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2025 Catalog Number011218.06,011218.03
Número de lote10251963 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2024 Catalog Number011218.06,011218.03
Número de loteP22K066 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/04/2024 Catalog Number011218.06,011218.03
Número de loteR26H026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/07/2022 Catalog Number011218.06,011218.03
Número de loteS13A014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number011218.06,011218.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de escandio(III) hexahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >