Learn More
Óxido de escandio(III), 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Scandium(III) oxide |
Punto de fusión | >1000.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% |
Fórmula lineal | SC2O3 |
Índice Merck | 10,8239 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.91 |