Learn More
Óxido de escandio(III), 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Descripción
Scandium oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Scandium(III) oxide |
Punto de fusión | 2485°C |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.91 |
Olor | Odorless |
Índice de refracción | 1.964 |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
U06K014 | Certificado de análisis | 30/09/2024 | 011217.06,011217.03,011217.14 |
10251208 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | 011217.06,011217.03,011217.14 |
10251207 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | 011217.06,011217.03,011217.14 |
X11F044 | Certificado de análisis | 26/09/2022 | 011217.06,011217.03,011217.14 |
F07K24 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 011217.06,011217.03,011217.14 |