Learn More
Óxido de escandio(III), 99,998 % (base metálica), REM 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Código de producto.: 11381438
Óxido de escandio(III), 99,998 % (base metálica), REM 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Código de producto. 11381438
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11381438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010916.03
Solicitar formato a granel o personalizado
A high melting white solid used in high-temperature systems (for its resistance to heat and thermal shock), electronic ceramics, and glass composition. Suitable for vacuum deposition applications. Also used to make scandium fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-08-1
Fórmula molecular O3Sc2
Peso molecular (g/mol) 137.91
Número MDL MFCD00011223
Clave InChI HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) oxide
Punto de fusión 2485°C
Nombre de nota REM 50ppm max.
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.91
Olor Odorless
Índice de refracción 1.964
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteL21Y073 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Catalog Number010916.03,010916.06
Número de loteZ03H034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010916.03,010916.06
Número de loteL27S027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010916.03,010916.06
Número de loteN29C045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010916.03,010916.06
Número de loteB16Y029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010916.03,010916.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de escandio(III), 99,998 % (base metálica), REM 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >