Learn More
Dostmann Electronic ScanTemp 450 Infrared thermometer -60°C + 500°C
Marca:  Dostmann Electronic 5020-0450
ScanTemp 450 Infrared thermometer -60°C + 500°C
Código de producto. 15569952
  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2025